Imprimer

1-Bromo-5-chloro-2-nitrobenzene 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD25157-25GEA 95 EUR
BLDPBD25157-25G BLDPBD25157-100G BLDPBD25157-1G BLDPBD25157-5G BLDPBD25157-250MG BLDPBD25157-500G BLDPBD25157-10G
1-Bromo-5-chloro-2-nitrobenzene 97%
1-Bromo-5-chloro-2-nitrobenzene

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₆H₃BrClNO₂
Poids moléculaire: 236,4500 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08437614
Numéro CAS: 63860-31-1

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR