Imprimer

4-Amino-2,3,5,6-tetrafluoropyridine 98%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD2522-10GEA 72 EUR
BLDPBD2522-10G BLDPBD2522-1G BLDPBD2522-5G
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluoropyridine 98%
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluoropyridine

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature

Formule: C₅H₂F₄N₂
Poids moléculaire: 166,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010855
Numéro CAS: 1682-20-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR