Imprimer

3-((Dimethylamino)methyl)azetidine dihydrochloride 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD252286-100MGEA 59 EUR
BLDPBD252286-100MG BLDPBD252286-1G BLDPBD252286-250MG
3-((Dimethylamino)methyl)azetidine dihydrochloride 97%
3-((Dimethylamino)methyl)azetidine dihydrochloride

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₆H₁₄N₂·2ClH
Poids moléculaire: 187,111 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09264464
Numéro CAS: 321890-22-6

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR