Imprimer

Ethyl-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 95+%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD256520-5GEA 953 EUR
BLDPBD256520-5G BLDPBD256520-250MG BLDPBD256520-100MG BLDPBD256520-1G
Ethyl-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 95+%
Ethyl-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₁₁H₉F₃N₂O₂
Poids moléculaire: 258,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16987556
Numéro CAS: 1363404-84-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR