Imprimer

2,6-Difluoro-3-pyridineboronic acid 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD2579-1GEA 17 EUR
BLDPBD2579-1G BLDPBD2579-25G BLDPBD2579-5G BLDPBD2579-250MG BLDPBD2579-10G BLDPBD2579-100G
2,6-Difluoro-3-pyridineboronic acid 98%
2,6-Difluoro-3-pyridineboronic acid

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₅H₄BF₂NO₂
Poids moléculaire: 158,90 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03788245
Numéro CAS: 136466-94-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR