Imprimer
4'-Fluoro-3'-hydroxyacetophenone 98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD257961-1GEA 121 EUR
BLDPBD257961-1G BLDPBD257961-250MG BLDPBD257961-5G BLDPBD257961-100MG
4'-Fluoro-3'-hydroxyacetophenone 98%
4'-Fluoro-3'-hydroxyacetophenone
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule: C₈H₇FO₂
Poids moléculaire: 154,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12545938
Numéro CAS: 949159-95-9