Imprimer

3,4-Difluorosalicylaldehyde 98%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD258104-250MGEA 54 EUR
BLDPBD258104-250MG BLDPBD258104-1G
3,4-Difluorosalicylaldehyde 98%
3,4-Difluorosalicylaldehyde
Formule: C₇H₄F₂O₂
Poids moléculaire: 158,1023 g/mol
Numéro MDL: MFCD08275283
Numéro CAS: 502762-95-0

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR