Imprimer

2-Amino-4-chloro-3-iodopyridine 98%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD25941-250MGEA 22 EUR
BLDPBD25941-250MG BLDPBD25941-5G BLDPBD25941-25G BLDPBD25941-1G
2-Amino-4-chloro-3-iodopyridine 98%
2-Amino-4-chloro-3-iodopyridine

Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₅H₄ClIN₂
Poids moléculaire: 254,46 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08741521
Numéro CAS: 417721-69-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR