Imprimer

3-Iodo-2-nitroanisole 98%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD260881-1GEA 213 EUR
BLDPBD260881-1G BLDPBD260881-100MG BLDPBD260881-250MG
3-Iodo-2-nitroanisole 98%
3-Iodo-2-nitroanisole

Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, 2-8°C

Formule: C₇H₆INO₃
Poids moléculaire: 279,032 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18397933
Numéro CAS: 725266-66-0

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR