Imprimer
2-Ethoxy-3-formyl-5-methylphenylboronic acid 95%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD261012-5GEA 240 EUR
BLDPBD261012-5G BLDPBD261012-1G BLDPBD261012-250MG
2-Ethoxy-3-formyl-5-methylphenylboronic acid 95%
2-Ethoxy-3-formyl-5-methylphenylboronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formule: C₁₀H₁₃BO₄
Poids moléculaire: 208,0200 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08276749
Numéro CAS: 480424-54-2