Imprimer
Boc-(R)-3-Cyclopentylalanine 95%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD261493-1GEA 184 EUR
BLDPBD261493-1G BLDPBD261493-100MG BLDPBD261493-250MG
Boc-(R)-3-Cyclopentylalanine 95%
Boc-(R)-3-Cyclopentylalanine
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, 2-8°C
Formule: C₁₃H₂₃NO₄
Poids moléculaire: 257,326 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03094882
Numéro CAS: 219819-74-6