Imprimer

6-Methoxyquinoline-3-carboxylic acid 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD262420-100MGEA 8 EUR
BLDPBD262420-100MG BLDPBD262420-250MG BLDPBD262420-5G BLDPBD262420-1G
6-Methoxyquinoline-3-carboxylic acid 95%
6-Methoxyquinoline-3-carboxylic acid

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₁₁H₉NO₃
Poids moléculaire: 203,194 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08437579
Numéro CAS: 71082-47-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR