Imprimer

Dimethyl 2-bromoisophthalate 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD265355-5GEA 322 EUR
BLDPBD265355-5G BLDPBD265355-100MG BLDPBD265355-25G BLDPBD265355-250MG BLDPBD265355-1G
Dimethyl 2-bromoisophthalate 95%
Dimethyl 2-bromoisophthalate

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₁₀H₉BrO₄
Poids moléculaire: 273,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17169956
Numéro CAS: 39622-80-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR