Imprimer

Methyl-6-methoxypicolinate 98%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD26554-5GEA 61 EUR
BLDPBD26554-5G BLDPBD26554-25G BLDPBD26554-1G BLDPBD26554-10G
Methyl-6-methoxypicolinate 98%
Methyl-6-methoxypicolinate

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₈H₉NO₃
Poids moléculaire: 167,1600 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07779517
Numéro CAS: 26256-72-4

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR