Imprimer

5-Chloro-1,3-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD2722-250MGEA 22 EUR
BLDPBD2722-250MG
5-Chloro-1,3-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole 97%
5-Chloro-1,3-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₅H₆ClN₃O₂
Poids moléculaire: 175,58 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00052534
Numéro CAS: 13551-73-0

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR