Imprimer
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD27231-1GEA 68 EUR
BLDPBD27231-1G BLDPBD27231-250MG BLDPBD27231-5G
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formule: C₁₀H₈N₂O₂
Poids moléculaire: 188,19 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00514518
Numéro CAS: 1134-50-5