Imprimer
1-Methylimidazole-5-carbaldehyde 98%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD2730-5GEA 127 EUR
BLDPBD2730-5G BLDPBD2730-250MG BLDPBD2730-1G BLDPBD2730-25G BLDPBD2730-10G
1-Methylimidazole-5-carbaldehyde 98%
1-Methylimidazole-5-carbaldehyde
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formule: C₅H₆N₂O
Poids moléculaire: 110,12 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00030439
Numéro CAS: 39021-62-0