Imprimer

2-Methyl-1-(3-pyridyl)-1-propylamine 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD273302-5GEA 896 EUR
BLDPBD273302-5G BLDPBD273302-1G BLDPBD273302-250MG BLDPBD273302-100MG
2-Methyl-1-(3-pyridyl)-1-propylamine 98%
2-Methyl-1-(3-pyridyl)-1-propylamine

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₉H₁₄N₂
Poids moléculaire: 150,221 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09971213
Numéro CAS: 343270-47-3

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR