3-Bromo-2-(4-fluorobenzyloxy)-5-methylphenylboronic acid 97%
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
|
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formule:
C₁₄H₁₃BBrFO₃ Poids moléculaire: 338,9700 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD06411360 Numéro CAS: 849062-41-5 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...