Imprimer

3-Phenyl-1H-pyrazol-4-amine 95%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD277643-5GEA 721 EUR
BLDPBD277643-5G BLDPBD277643-100MG BLDPBD277643-250MG BLDPBD277643-1G
3-Phenyl-1H-pyrazol-4-amine 95%
3-Phenyl-1H-pyrazol-4-amine

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature

Formule: C₉H₉N₃
Poids moléculaire: 159,188 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01693716
Numéro CAS: 91857-86-2

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR