Imprimer

2-Phenoxybenzonitrile 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD282647-250MGEA 24 EUR
BLDPBD282647-250MG BLDPBD282647-1G BLDPBD282647-5G
2-Phenoxybenzonitrile 98%
2-Phenoxybenzonitrile

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₁₃H₉NO
Poids moléculaire: 195,2167 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08271960
Numéro CAS: 6476-32-0

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR