Imprimer
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-carboxylic acid 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD285174-100MGEA 24 EUR
BLDPBD285174-100MG BLDPBD285174-5G BLDPBD285174-250MG BLDPBD285174-1G BLDPBD285174-25G
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-carboxylic acid 97%
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-carboxylic acid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formule: C₉H₁₄O₄
Poids moléculaire: 186,205 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11847571
Numéro CAS: 66500-55-8