Imprimer

(5-Chloro-1H-indol-2-yl)methanol 98+%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD285409-250MGEA 100 EUR
BLDPBD285409-250MG BLDPBD285409-1G BLDPBD285409-100MG BLDPBD285409-5G
(5-Chloro-1H-indol-2-yl)methanol 98+%
(5-Chloro-1H-indol-2-yl)methanol

Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₉H₈ClNO
Poids moléculaire: 181,619 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19301593
Numéro CAS: 53590-47-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR