Imprimer

2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-carboxaldehyde 98%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD28569-250MGEA 9 EUR
BLDPBD28569-250MG BLDPBD28569-5G BLDPBD28569-25G BLDPBD28569-100MG BLDPBD28569-1G BLDPBD28569-10G
2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-carboxaldehyde 98%
2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-carboxaldehyde

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₇H₄F₃NO
Poids moléculaire: 175,11 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01862647
Numéro CAS: 386704-12-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR