Imprimer

N-Boc-N-methyl-2-bromobenzylamine 96%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD286532-100MGEA 56 EUR
BLDPBD286532-100MG BLDPBD286532-250MG BLDPBD286532-1G
N-Boc-N-methyl-2-bromobenzylamine 96%
N-Boc-N-methyl-2-bromobenzylamine

Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C

Formule: C₁₃H₁₈BrNO₂
Poids moléculaire: 300,192 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09701231
Numéro CAS: 954238-61-0

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR