Imprimer
5-Iodo-2-(4-morpholino)pyridine 98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD28798-5GEA 327 EUR
BLDPBD28798-5G BLDPBD28798-250MG BLDPBD28798-100MG BLDPBD28798-1G
5-Iodo-2-(4-morpholino)pyridine 98%
5-Iodo-2-(4-morpholino)pyridine
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, 2-8°C
Formule: C₉H₁₁IN₂O
Poids moléculaire: 290,11 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04039866
Numéro CAS: 470463-42-4