Imprimer
Methyl-1H-indazole-5-carboxylate 98%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD28804-10GEA 50 EUR
BLDPBD28804-10G BLDPBD28804-250MG BLDPBD28804-500G BLDPBD28804-100G BLDPBD28804-1G BLDPBD28804-25G BLDPBD28804-5G
Methyl-1H-indazole-5-carboxylate 98%
Methyl-1H-indazole-5-carboxylate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule: C₉H₈N₂O₂
Poids moléculaire: 176,1700 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07371609
Numéro CAS: 473416-12-5