Imprimer
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine 98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD28853-10GEA 17 EUR
BLDPBD28853-10G BLDPBD28853-5G BLDPBD28853-1G BLDPBD28853-25G
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine 98%
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formule: C₅H₅ClN₂S
Poids moléculaire: 160,63 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006083
Numéro CAS: 49844-90-8