Imprimer
(4-Cyanophenyl)acetic acid methyl ester 96%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD28945-25GEA 457 EUR
BLDPBD28945-25G BLDPBD28945-10G BLDPBD28945-100G BLDPBD28945-5G BLDPBD28945-250MG BLDPBD28945-1G
(4-Cyanophenyl)acetic acid methyl ester 96%
(4-Cyanophenyl)acetic acid methyl ester
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule: C₁₀H₉NO₂
Poids moléculaire: 175,1840 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02181140
Numéro CAS: 52798-01-3