Imprimer
(S)-b-Amino-4-methoxy-benzeneethanol 95%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD290342-250MGEA 211 EUR
BLDPBD290342-250MG BLDPBD290342-100MG
(S)-b-Amino-4-methoxy-benzeneethanol 95%
(S)-b-Amino-4-methoxy-benzeneethanol
Formule: C₉H₁₃NO₂
Poids moléculaire: 167,205 g/mol
Numéro MDL: MFCD09253728
Numéro CAS: 191109-48-5