Imprimer
Methyl-3-aminoisonicotinate 98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD29036-500GEA 1529 EUR
BLDPBD29036-500G BLDPBD29036-100G BLDPBD29036-25G BLDPBD29036-1G BLDPBD29036-10G BLDPBD29036-5G
Methyl-3-aminoisonicotinate 98%
Methyl-3-aminoisonicotinate
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formule: C₇H₈N₂O₂
Poids moléculaire: 152,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02082535
Numéro CAS: 55279-30-6