Imprimer

Methyl 3-(Boc-amino)pyrrolidine-3-carboxylate 95%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD290562-100MGEA 188 EUR
BLDPBD290562-100MG BLDPBD290562-250MG BLDPBD290562-1G
Methyl 3-(Boc-amino)pyrrolidine-3-carboxylate 95%
Methyl 3-(Boc-amino)pyrrolidine-3-carboxylate
Formule: C₁₁H₂₀N₂O₄
Poids moléculaire: 244,287 g/mol
Numéro MDL: MFCD26937551
Numéro CAS: 1382035-21-3

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR