Imprimer
2-Chloro-4,5-difluoroaniline 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD290832-25GEA 178 EUR
BLDPBD290832-25G BLDPBD290832-250MG BLDPBD290832-1G BLDPBD290832-10G BLDPBD290832-5G
2-Chloro-4,5-difluoroaniline 97%
2-Chloro-4,5-difluoroaniline
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formule: C₆H₄ClF₂N
Poids moléculaire: 163,55 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08448325
Numéro CAS: 2613-32-3