Imprimer

Methyl-2-chloroisonicotinate 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD29155-100GEA 82 EUR
BLDPBD29155-100G BLDPBD29155-1G BLDPBD29155-10G BLDPBD29155-5G BLDPBD29155-25G BLDPBD29155-500G
Methyl-2-chloroisonicotinate 98%
Methyl-2-chloroisonicotinate

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₇H₆ClNO₂
Poids moléculaire: 171,5810 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01765409
Numéro CAS: 58481-11-1

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR