Imprimer

Methyl 3-iodopyridine-2-carboxylate 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD294303-250MGEA 156 EUR
BLDPBD294303-250MG BLDPBD294303-100MG
Methyl 3-iodopyridine-2-carboxylate 95%
Methyl 3-iodopyridine-2-carboxylate
Formule: C₇H₆INO₂
Poids moléculaire: 263,033 g/mol
Numéro MDL: MFCD01860192
Numéro CAS: 73841-41-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR