Imprimer

4-Isoquinolineboronic acid neopentyl glycol ester 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD29707-250MGEA 51 EUR
BLDPBD29707-250MG BLDPBD29707-1G BLDPBD29707-5G
4-Isoquinolineboronic acid neopentyl glycol ester 95%
4-Isoquinolineboronic acid neopentyl glycol ester

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₁₄H₁₆BNO₂
Poids moléculaire: 241,0933 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06659058
Numéro CAS: 844891-01-6

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR