Imprimer

2-Amino-4-nitrobenzonitrile 97%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD29793-100MGEA 7 EUR
BLDPBD29793-100MG BLDPBD29793-5G BLDPBD29793-250MG BLDPBD29793-1G
2-Amino-4-nitrobenzonitrile 97%
2-Amino-4-nitrobenzonitrile

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature

Formule: C₇H₅N₃O₂
Poids moléculaire: 163,1300 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04117876
Numéro CAS: 87376-25-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR