Imprimer

4-Hydroxybenzylamine hydrobromide 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD29866-5GEA 54 EUR
BLDPBD29866-5G BLDPBD29866-25G BLDPBD29866-1G BLDPBD29866-100G
4-Hydroxybenzylamine hydrobromide 97%
4-Hydroxybenzylamine hydrobromide

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₇H₁₀BrNO
Poids moléculaire: 204,0644 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02258769
Numéro CAS: 90430-14-1

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR