Imprimer

(1R,3S)-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD301562-250MGEA 30 EUR
BLDPBD301562-250MG BLDPBD301562-100MG
(1R,3S)-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride 95%
(1R,3S)-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₇H₁₃NO₂·ClH
Poids moléculaire: 179,645 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28166349
Numéro CAS: 2058044-04-3

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR