Imprimer

2,4-Dichloro-5-(methylsulphanyl)pyrimidine 97%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD301611-1GEA 27 EUR
BLDPBD301611-1G BLDPBD301611-5G BLDPBD301611-250MG
2,4-Dichloro-5-(methylsulphanyl)pyrimidine 97%
2,4-Dichloro-5-(methylsulphanyl)pyrimidine

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₅H₄Cl₂N₂S
Poids moléculaire: 195,07 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22199809
Numéro CAS: 7401-98-1

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR