Imprimer

5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98+%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD304044-100MGEA 21 EUR
BLDPBD304044-100MG BLDPBD304044-5G BLDPBD304044-250MG BLDPBD304044-1G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98+%
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₈H₄F₄O₃
Poids moléculaire: 224,11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11519333
Numéro CAS: 1092460-83-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR