Imprimer
Pentafluorophenyl-4-nitrobenzenesulphonate 98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD306239-5GEA 42 EUR
BLDPBD306239-5G BLDPBD306239-1G BLDPBD306239-250MG BLDPBD306239-25G
Pentafluorophenyl-4-nitrobenzenesulphonate 98%
Pentafluorophenyl-4-nitrobenzenesulphonate
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formule: C₁₂H₄F₅NO₅S
Poids moléculaire: 369,2209 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD05975120
Numéro CAS: 244633-31-6