Imprimer

2-Fluoro-5-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronic acid 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD316755-1GEA 176 EUR
BLDPBD316755-1G BLDPBD316755-5G BLDPBD316755-250MG
2-Fluoro-5-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronic acid 98%
2-Fluoro-5-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronic acid

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₉H₁₁BFNO₄
Poids moléculaire: 227,0000 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08436038
Numéro CAS: 874289-59-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR