Imprimer

3-Bromo-4'-fluorobiphenyl 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD319640-5GEA 280 EUR
BLDPBD319640-5G BLDPBD319640-250MG BLDPBD319640-1G
3-Bromo-4'-fluorobiphenyl 98%
3-Bromo-4'-fluorobiphenyl

Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₁₂H₈BrF
Poids moléculaire: 251,0943 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038228
Numéro CAS: 10540-35-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR