Imprimer
3-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline 98%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD32106-1GEA 59 EUR
BLDPBD32106-1G BLDPBD32106-5G BLDPBD32106-10G
3-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline 98%
3-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formule: C₉H₈N₂O
Poids moléculaire: 160,1700 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00052191
Numéro CAS: 157837-31-5