Imprimer

2,6-Dibromo-4-nitropyridine 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD32306-1GEA 25 EUR
BLDPBD32306-1G BLDPBD32306-10G BLDPBD32306-5G BLDPBD32306-25G
2,6-Dibromo-4-nitropyridine 97%
2,6-Dibromo-4-nitropyridine

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₅H₂Br₂N₂O₂
Poids moléculaire: 281,8896 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07369947
Numéro CAS: 175422-04-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR