Imprimer
6-Bromoquinolin-2(1H)-one 96%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD32338-10GEA 167 EUR
BLDPBD32338-10G BLDPBD32338-5G BLDPBD32338-250MG BLDPBD32338-25G BLDPBD32338-1G BLDPBD32338-100G
6-Bromoquinolin-2(1H)-one 96%
6-Bromoquinolin-2(1H)-one
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formule: C₉H₆BrNO
Poids moléculaire: 224,05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08703169
Numéro CAS: 1810-66-8