Imprimer

3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 95%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD323722-25GEA 517 EUR
BLDPBD323722-25G BLDPBD323722-5G BLDPBD323722-1G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 95%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonamide

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₈H₅F₆NO₂S
Poids moléculaire: 293,1862 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01935138
Numéro CAS: 39213-22-4

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR