Imprimer

7-Chloro-2-methylimidazo[4,5-c]pyridine 95%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD324482-250MGEA 156 EUR
BLDPBD324482-250MG BLDPBD324482-100MG
7-Chloro-2-methylimidazo[4,5-c]pyridine 95%
7-Chloro-2-methylimidazo[4,5-c]pyridine

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₇H₆ClN₃
Poids moléculaire: 167,596 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09834589
Numéro CAS: 929074-44-2

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR