Imprimer

1-Methyl-5-indoleboronic acid 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD32458-5GEA 261 EUR
BLDPBD32458-5G BLDPBD32458-25G BLDPBD32458-250MG BLDPBD32458-1G
1-Methyl-5-indoleboronic acid 98%
1-Methyl-5-indoleboronic acid

Storage condition: Inert atmosphere, Store in freezer, under -20°C

Formule: C₉H₁₀BNO₂
Poids moléculaire: 174,9900 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03412070
Numéro CAS: 192182-55-1

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR